5,6-Dibromovainillina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21140.03
B21140.06
B21140.14
B21140.03EA
37.2
EUR
B21140.03
B21140.06
B21140.14
5,6-Dibromovainillina ≥98%
5,6-Dibromovainillina
Purity: 98%
CAS No.: 2973-75-3
Molecular Formula: C8H6Br2O3
Formula Weight: 309.94
Melting Point: 213-217°
Beilstein Reference: 1968576
Formula:
C₈H₆Br₂O₃ Pto. de fusión: 213…217 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016978 Núm. CAS: 2973-75-3 |