5-Bromovainillina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
A12861.14
A12861.22
A12861.14EA
29.4
EUR
A12861.14
A12861.22
5-Bromovainillina ≥98%
5-Bromovainillina
Purity: 98%
CAS No.: 2973-76-4
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 2049761
Formula:
C₈H₇BrO₃ MW: 231,05 g/mol Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 162…166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006940 Núm. CAS: 2973-76-4 EINECS: 221-016-6 |