6-Bromo-3,4-dimetoxibenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
6-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
A13591.06
A13591.14
A13591.22
A13591.06EA
65
EUR
A13591.06
A13591.14
A13591.22
6-Bromo-3,4-dimetoxibenzaldehído ≥97%
6-Bromo-3,4-dimetoxibenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 5392-10-9
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 2052355
Formula:
C₉H₉BrO₃ MW: 245,07 g/mol Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 147…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003301 Núm. CAS: 5392-10-9 EINECS: 226-390-4 |