3,5-Dibromosalicilaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
153400250 153401000
ACRO153400250EA 147 EUR
ACRO153400250 ACRO153401000
3,5-Dibromosalicilaldehído 98%
3,5-Dibromosalicilaldehído
Formula: C₇H₄Br₂O₂
Pto. Ebullición: 261 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 80…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003318
Núm. CAS: 90-59-5
EINECS: 202-003-4
Índice Merck: 13,03052
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %