3,5-Dibromosalicilaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
A13729.09
A13729.18
A13729.09EA
75.6
EUR
A13729.09
A13729.18
3,5-Dibromosalicilaldehído ≥98%
3,5-Dibromosalicilaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 90-59-5
Molecular Formula: C7H4Br2O2
Formula Weight: 279.93
Melting Point: 81-84°
Beilstein Reference: 1424739
Merck Reference: 14,3027
MDL No.: MFCD00003318
Formula:
C₇H₄Br₂O₂ MW: 279,92 g/mol Pto. Ebullición: 261 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 81…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003318 Núm. CAS: 90-59-5 EINECS: 202-003-4 Índice Merck: 14,3027 |