3,5-Dibromo-4-hidroxibenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A12780.06 A12780.14 A12780.22
A12780.06EA 42.1 EUR
A12780.06 A12780.14 A12780.22
3,5-Dibromo-4-hidroxibenzaldehído 97%
3,5-Dibromo-4-hidroxibenzaldehído
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 1948512
Formula: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Pto. de fusión: 179…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016980
Núm. CAS: 2973-77-5
EINECS: 221-017-1