2-Bromobenzonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Bromobenzonitrile
A10679.06 A10679.14 A10679.22
A10679.06EA 43.8 EUR
A10679.06 A10679.14 A10679.22
2-Bromobenzonitrilo ≥99%
2-Bromobenzonitrilo
Purity: 99% CAS No.: 2042-37-7 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 53-56° Boiling Point: 251-253° Beilstein Reference: 2042185 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001772
Formula: C₇H₄BrN
MW: 182.02 g/mol
Pto. Ebullición: 251…253 °C
Pto. de fusión: 53…56 °C
Densidad: 1.496
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001772
Núm. CAS: 2042-37-7
EINECS: 218-045-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III