Contadores celulares, Fuchs-Rosenthal
Proveedor: HIRSCHMANN
8100110 8100210 8110110 8110210
HIRS8100110EA 66.3 EUR
HIRS8100110 HIRS8100210 HIRS8110110 HIRS8110210
Contadores celulares, Fuchs-Rosenthal
Portaobjetos Contadores celulares
Cámaras para recuento con trama de doble red.
Información para pedidos: Includes two cover glasses.