3-Bromobenzonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: m-Bromobenzonitrile
106700100 106700025 106701000
ACRO106700100EA 65.8 EUR
ACRO106700100 ACRO106700025 ACRO106701000
3-Bromobenzonitrilo 99%
3-Bromobenzonitrilo
Formula: C₇H₄BrN
MW: 182.02 g/mol
Pto. Ebullición: 225 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 37…41 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001796
Núm. CAS: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥98.5 %