3-Bromobenzonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: m-Bromobenzonitrile
A13317.09 A13317.18 A13317.30
A13317.09EA 55.6 EUR
A13317.09 A13317.18 A13317.30
3-Bromobenzonitrilo ≥99%
3-Bromobenzonitrilo
Purity: 99% CAS No.: 6952-59-6 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 37-41° Boiling Point: 224-226° Beilstein Reference: 1858942 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001796
Formula: C₇H₄BrN
MW: 182.02 g/mol
Pto. Ebullición: 224…226 °C
Pto. de fusión: 37…41 °C
Densidad: 1.562
Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001796
Núm. CAS: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III