4-Bromobenzonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-Bromobenzonitrile
106710100 106710500
ACRO106710100EA 43.4 EUR
ACRO106710100 ACRO106710500
4-Bromobenzonitrilo 98%
4-Bromobenzonitrilo
Formula: C₇H₄BrN
MW: 182.02 g/mol
Pto. Ebullición: 235…237 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 111…114 °C
Pto. de inflamación: 130
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001811
Núm. CAS: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %