4-Bromobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Bromobenzonitrile
A10914.18
A10914.09
A10914.30
A10914.18EA
172
EUR
A10914.18
A10914.09
A10914.30
4-Bromobenzonitrilo ≥98%
4-Bromobenzonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 623-00-7
Molecular Formula: C7H4BrN
Formula Weight: 182.03
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 111-114°
Boiling Point: 235-237°
Beilstein Reference: 2041518
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001811
Formula:
C₇H₄BrN Pto. Ebullición: 235…237 °C Pto. de fusión: 111…114 °C Densidad: 1,562 Pto. de inflamación: 130 °C (266 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001811 Núm. CAS: 623-00-7 EINECS: 210-764-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |