Tubos de ensayo con reborde
Proveedor: HIRSCHMANN
9270105 9270106 9270107 9270110 9270116 9270118 9270111 9270115
HIRS9270105EA 10.5 EUR
HIRS9270105 HIRS9270106 HIRS9270107 HIRS9270110 HIRS9270116 HIRS9270118 HIRS9270111 HIRS9270115
Tubos de ensayo con reborde
Tubos Tubos de ensayos
Soda-lime glass.
  • Good chemical resistance
  • Withstand moderate temperature change
  • Round bottom