Vasos, forma alta
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
07004028 07004037 07004043 07004049 07004055 07004061 07004067 07004070 07004073 07004076
LENZ07004028EA 93.7 EUR
LENZ07004028 LENZ07004037 LENZ07004043 LENZ07004049 LENZ07004055 LENZ07004061 LENZ07004067 LENZ07004070 LENZ07004073 LENZ07004076
Vasos, forma alta
Vasos de precipitados
Vidrio borosilicato DURAN®, con pico.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia a la temperatura
  • Expansión térmica mínima, lo que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
Graduado para la lectura aproximada del contenido y la zona de etiquetado.