Medidor multiparamétrico (pH/iones/oxígeno) portátil, SevenGo Duo pro™ SG68
Proveedor: Mettler - Toledo
51302610 51302611 51302612 51302613
665-0267EA 2390 EUR
665-0267 665-0193 665-0194 665-0268
Medidor multiparamétrico (pH/iones/oxígeno) portátil, SevenGo Duo pro™ SG68
Medidores electroquímicos Medidores de pH
Medidor portátil de dos canales para la determinación en paralelo del pH, mV o concentraciones de iones y oxígeno disuelto.
  • Carcasa resistente y hermética, pantalla retroiluminada y menú intuitivo
  • Calibración de pH de hasta 5 puntos con una selección de 7 conjuntos de tampones predefinidos y uno definido por el usuario
  • Almacenamiento de datos para 500 registros de datos GLP con fecha/hora, ID y número de serie del sensor e ID de usuario y de muestra
  • Interfaz de infrarrojos para transmisión de datos a una impresora o PC
  • Mayor fiabilidad gracias al soporte integral para sensores de gestión inteligente de sensores (ISM®)
SG68-FK2 Field Kit includes the same items as SG68-ELK, plus field compact case, rubber holster, 2 SevenGo clips, buffer sachets pH (two each: 4,00, 7,00) and calibration bottles.
Información para pedidos: El kit de electrodos SG68-ELK incluye un medidor de pH/iones/oxígeno disuelto de dos canales con InLab® Expert-Pro-ISM-IP67 e InLab® 605-ISM (ambos IP 67 y cable fijo de 1,8 m) completo con baterías, correa para la muñeca, instrucciones de uso, certificado de prueba y declaración de conformidad.
El kit de campo SG68-FK2 incluye los mismos elementos que el SG68-ELK, más un estuche compacto de campo, funda de goma, 2 pinzas SevenGo, sobres de solución tampón de pH (dos de cada uno: 4,00, 7,00) y botellas de calibración.