Ácido 2-bromobenzoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
160080250 160081000
ACRO160080250EA 38.1 EUR
ACRO160080250 ACRO160081000
Ácido 2-bromobenzoico 97%
Ácido 2-bromobenzoico
Formula: C₇H₅BrO₂
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 146…151 °C
Densidad: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002402
Núm. CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 150 °C
HPLC ≥96.0 %
Fines ≤8.5 % (< 0.5 cm)