Ácido 2-bromobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Bromobenzoic Acid
A13608.0B A13608.18 A13608.30
A13608.0BEA 591 EUR
A13608.0B A13608.18 A13608.30
Ácido 2-bromobenzoico ≥98%
Ácido 2-bromobenzoico
Purity: 98% CAS No.: 88-65-3 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 971266
Formula: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 146…150 °C
Densidad: 1,930
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002402
Núm. CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6