Catéter intravenoso, Surflo®
Proveedor: TERUMO
SR-DM1445PX SR-DM1645PX SR-DM1645WX SR-DM1745PX SR-DM1832PX SR-DM1832WX SR-DM1845PX SR-DM1845WX SR-DM2032PX SR-DM2032WX SR-DM2225PX SR-DM2225WX SR-DM2419PX SR-DM2419WX SR-DM2619PX SR-DM2619WX SR-OX1664C1 SR-OX1464C1 SR-OX1651C1 SR-OX1832C1 SR-OX1851C1 SR-OX1864C1 SR-OX2032C1 SR-OX2051C1 SR-OX2225C1 SR-OX2419C1
TERUSR-DM1445PXEA 107 EUR
TERUSR-DM1445PX TERUSR-DM1645PX TERUSR-DM1645WX TERUSR-DM1745PX TERUSR-DM1832PX TERUSR-DM1832WX TERUSR-DM1845PX TERUSR-DM1845WX TERUSR-DM2032PX TERUSR-DM2032WX TERUSR-DM2225PX TERUSR-DM2225WX TERUSR-DM2419PX TERUSR-DM2419WX TERUSR-DM2619PX TERUSR-DM2619WX TERUSR-OX1664C1 TERUSR-OX1464C1 TERUSR-OX1651C1 TERUSR-OX1832C1 TERUSR-OX1851C1 TERUSR-OX1864C1 TERUSR-OX2032C1 TERUSR-OX2051C1 TERUSR-OX2225C1 TERUSR-OX2419C1
Catéter intravenoso, Surflo®
Cánulas
Existen 3 tipos de este catéter IV: recto (EFTE), tipo mariposa (FEP), y tipo mariposa con puerto de inyección (FEP).
  • Punta de este catéter está perfectamente afilada para garantizar una transición suave aguja-catéter
  • El material es más resistente que otros materiales, por lo que hay menos probabilidad de que se partan las puntas y del catéter no atraviese la piel
  • Para casi todos los indicadores, hay disponible un obturador del mismo color que el catéter
  • El obturador previene la formación de trombos en el lumen del catéter cuando se detiene la infusión