Ácido 3-bromobenzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: m-Bromobenzoic Acid
181350250 181350050 181351000
ACRO181350250EA 49.4 EUR
ACRO181350250 ACRO181350050 ACRO181351000
Ácido 3-bromobenzoico 99%
Ácido 3-bromobenzoico
Formula: C₇H₅BrO₂
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 154…158 °C
Densidad: 1,845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002487
Núm. CAS: 585-76-2
EINECS: 209-562-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %