Ácido 3-bromobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Bromobenzoic Acid
A12606.14 A12606.22
A12606.14EA 44.1 EUR
A12606.14 A12606.22
Ácido 3-bromobenzoico ≥98%
Ácido 3-bromobenzoico
Purity: 98+% CAS No.: 585-76-2 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 153-157° Beilstein Reference: 2041792
Formula: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 153…157 °C
Densidad: 1,948
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002487
Núm. CAS: 585-76-2
EINECS: 209-562-3