Anillos de vertido para frascos de laboratorio
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
07105600 07105601
LENZ07105600EA 27.4 EUR
LENZ07105600 LENZ07105601
Anillos de vertido para frascos de laboratorio
Tapas Tapones de botellas
Pouring rings are made of ETFE.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +180 °C