Ácido 4-bromobenzoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
148700250 148701000 148705000
ACRO148700250EA 47.8 EUR
ACRO148700250 ACRO148701000 ACRO148705000
Ácido 4-bromobenzoico 97%
Ácido 4-bromobenzoico
Formula: C₇H₅BrO₂
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 251…256 °C
Densidad: 1,894 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002529
Núm. CAS: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Índice Merck: 13,01392
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 251 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %