Ácido 4-bromobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12518.14
A12518.22
A12518.36
A12518.14EA
45.9
EUR
A12518.14
A12518.22
A12518.36
Ácido 4-bromobenzoico ≥98%
Ácido 4-bromobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 586-76-5
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Odour: Odourless
Melting Point: 253-258°
Beilstein Reference: 1906923
Merck Reference: 14,1408
MDL No.: MFCD00002529
Formula:
C₇H₅BrO₂ Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 253…258 °C Densidad: 1,894 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002529 Núm. CAS: 586-76-5 EINECS: 209-581-7 Índice Merck: 14,1408 |