Ácido 3,5-dibromoantranilico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-amino-3,5-dibromobenzoico
L07419.06
L07419.14
L07419.06EA
44.5
EUR
L07419.06
L07419.14
Ácido 3,5-dibromoantranilico 98%
Ácido 3,5-dibromoantranilico
Purity: 98%
CAS No.: 609-85-8
Molecular Formula: C7H5Br2NO2
Formula Weight: 294.93
Melting Point: 230-235°
Beilstein Reference: 779291
Formula:
C₇H₅Br₂NO₂ MW: 294,93 g/mol Pto. de fusión: 230…235 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017087 Núm. CAS: 609-85-8 |