Ácido 5-bromoantranilico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
305620050 305620250
ACRO305620050EA 50.4 EUR
ACRO305620050 ACRO305620250
Ácido 5-bromoantranilico 97%
Ácido 5-bromoantranilico
Formula: C₇H₆BrNO₂
Pto. Ebullición: 342 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 218…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007823
Núm. CAS: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01389
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %