Ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12261.18
A12261.09
A12261.30
A12261.18EA
175
EUR
A12261.18
A12261.09
A12261.30
Ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico ≥98%
Ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 22921-68-2
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Odour: Odourless
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 639763
MDL No.: MFCD00020214
Formula:
C₈H₇BrO₃ Pto. de fusión: 156…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020214 Núm. CAS: 22921-68-2 EINECS: 245-329-2 |