Ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12653.06
A12653.14
A12653.06EA
84.1
EUR
A12653.06
A12653.14
Ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico ≥98%
Ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 99-58-1
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Odour: Odourless
Melting Point: 217-222°
Beilstein Reference: 2087585
MDL No.: MFCD00020295
Formula:
C₈H₇BrO₃ Pto. de fusión: 217…222 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020295 Núm. CAS: 99-58-1 EINECS: 202-768-4 |