Ácido 3,5-dicloro-4-hidroxibenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12923.14
A12923.06
A12923.22
A12923.14EA
103
EUR
A12923.14
A12923.06
A12923.22
Ácido 3,5-dicloro-4-hidroxibenzoico ≥97%
Ácido 3,5-dicloro-4-hidroxibenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 3336-41-2
Molecular Formula: C7H4Cl2O3
Formula Weight: 207.01
Melting Point: 265-270°
Beilstein Reference: 2616297
Formula:
C₇H₄Cl₂O₃ MW: 207.01 g/mol Pto. Ebullición: 341 Pto. de fusión: 265…270 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002550 Núm. CAS: 3336-41-2 EINECS: 222-071-9 |