Ácido 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A18361.14
A18361.22
A18361.14EA
67.3
EUR
A18361.14
A18361.22
Ácido 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoico ≥98%
Ácido 3,5-dibromo-4-hidroxibenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 3337-62-0
Molecular Formula: C7H4Br2O3
Formula Weight: 295.93
Melting Point: 269-273°
Beilstein Reference: 2416147
Formula:
C₇H₄Br₂O₃ MW: 295,91 g/mol Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 269…273 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002548 Núm. CAS: 3337-62-0 EINECS: 222-075-0 |