Ácido 3-bromo-4-hidroxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21338.09 B21338.18
B21338.09EA 47.8 EUR
B21338.09 B21338.18
Ácido 3-bromo-4-hidroxibenzoico ≥98%
Ácido 3-bromo-4-hidroxibenzoico
Purity: 98% CAS No.: 14348-41-5 Molecular Formula: C7H5BrO3 Formula Weight: 217.02 Melting Point: 176-178° MDL No.: MFCD00017547
Formula: C₇H₅BrO₃
MW: 217.02 g/mol
Pto. de fusión: 176…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017547
Núm. CAS: 14348-41-5
EINECS: 238-299-7