Ácido 5-bromosalicílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
162140500 162142500
ACRO162140500EA 63.9 EUR
ACRO162140500 ACRO162142500
Ácido 5-bromosalicílico 98%
Ácido 5-bromosalicílico
Formula: C₇H₅BrO₃
MW: 217.02 g/mol
Pto. Ebullición: 334
Pto. de fusión: 162…166 °C
Número MDL: MFCD00002455
Núm. CAS: 89-55-4
EINECS: 201-917-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 172 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥96.0 %