Ácido 3-hidroxi-2,4,6-tribromobenzoico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
334890050 334890250
ACRO334890050EA 97.9 EUR
ACRO334890050 ACRO334890250
Ácido 3-hidroxi-2,4,6-tribromobenzoico 97%
Ácido 3-hidroxi-2,4,6-tribromobenzoico
Formula: C₇H₃Br₃O₃
MW: 374,81 g/mol
Pto. Ebullición: 396 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 144…149 °C
Número MDL: MFCD00055557
Núm. CAS: 14348-40-4
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 149 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %