Ácido 3-hidroxi-2,4,6-tribromobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
B23790.06
B23790.14
B23790.06EA
79.5
EUR
B23790.06
B23790.14
Ácido 3-hidroxi-2,4,6-tribromobenzoico ≥98%
Ácido 3-hidroxi-2,4,6-tribromobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 14348-40-4
Molecular Formula: C7H3Br3O3
Formula Weight: 374.81
Melting Point: 144-149°
Beilstein Reference: 2844497
Formula:
C₇H₃Br₃O₃ MW: 374,81 g/mol Pto. Ebullición: 396 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 144…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00055557 Núm. CAS: 14348-40-4 |