Ácido 5-bromo-2,4-dihidroxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18230.06
A18230.14
A18230.06EA
33.7
EUR
A18230.06
A18230.14
Ácido 5-bromo-2,4-dihidroxibenzoico ≥98%
Ácido 5-bromo-2,4-dihidroxibenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 7355-22-8
Molecular Formula: C7H5BrO4
Formula Weight: 233.02
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 2967526
Formula:
C₇H₅BrO₄ Pto. de fusión: ∼205 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002452 Núm. CAS: 7355-22-8 EINECS: 230-881-9 |