Ácido 5-bromo-3,5-dihidroxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18914.14
A18914.22
A18914.14EA
60.3
EUR
A18914.14
A18914.22
Ácido 5-bromo-3,5-dihidroxibenzoico ≥98%
Ácido 5-bromo-3,5-dihidroxibenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 16534-12-6
Molecular Formula: C7H5BrO4
Formula Weight: 233.02
Melting Point: 268-272°
Beilstein Reference: 2368265
Formula:
C₇H₅BrO₄ Pto. de fusión: 268…272 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002513 Núm. CAS: 16534-12-6 EINECS: 240-606-4 |