1-Bromo-2,3-diclorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dichlorobromobenzene
B21904.14 B21904.22
B21904.14EA 46.3 EUR
B21904.14 B21904.22
1-Bromo-2,3-diclorobenceno ≥98%
1-Bromo-2,3-diclorobenceno
Purity: 98% CAS No.: 56961-77-4 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 243° MDL No.: MFCD00000536
Formula: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Pto. Ebullición: 243 °C
Pto. de fusión: 56…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000536
Núm. CAS: 56961-77-4
EINECS: 260-476-2