1-Bromo-2,4-diclorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Dichlorobromobenzene
A12298.06
A12298.14
A12298.22
A12298.06EA
46.5
EUR
A12298.06
A12298.14
A12298.22
1-Bromo-2,4-diclorobenceno ≥98%
1-Bromo-2,4-diclorobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 1193-72-2
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Melting Point: 26-27°
Boiling Point: 235°
MDL No.: MFCD00018333
Formula:
C₆H₃BrCl₂ Pto. Ebullición: 235 °C Pto. de fusión: 26…27 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018333 Núm. CAS: 1193-72-2 EINECS: 214-778-6 |