1-Bromo-2,6-diclorobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
L11062.06 L11062.14
L11062.06EA 47.7 EUR
L11062.06 L11062.14
1-Bromo-2,6-diclorobenceno ≥97%
1-Bromo-2,6-diclorobenceno
Purity: 97% CAS No.: 19393-92-1 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 59-62° Boiling Point: 241-243° Beilstein Reference: 1681054 MDL No.: MFCD00000574
Formula: C₆H₃BrCl₂
MW: 225.9 g/mol
Pto. Ebullición: 241…243 °C
Pto. de fusión: 59…62 °C
Densidad: 2.077 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000574
Núm. CAS: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6