1-Bromo-2-clorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromochlorobenzene
A11782.0B
A11782.18
A11782.30
A11782.0BEA
554
EUR
A11782.0B
A11782.18
A11782.30
1-Bromo-2-clorobenceno ≥98%
1-Bromo-2-clorobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 694-80-4
Molecular Formula: C6H4BrCl
Formula Weight: 191.46
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5815
Melting Point: -13°
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 1855303
MDL No.: MFCD00000532
Formula:
C₆H₄BrCl Pto. Ebullición: 203…205 °C Pto. de fusión: –13 °C Densidad: 1,649 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000532 Núm. CAS: 694-80-4 EINECS: 211-775-1 |