4-Bromo-1,2-diclorobenceno 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
269810250 269811000
ACRO269810250EA 67.6 EUR
ACRO269810250 ACRO269811000
4-Bromo-1,2-diclorobenceno 98+%
4-Bromo-1,2-diclorobenceno
Formula: C₆H₃BrCl₂
Pto. Ebullición: 140…142 °C (30 mmHg)
Pto. de fusión: 23…24 °C
Densidad: 1,781 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00040849
Núm. CAS: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6
UN: 2810
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5986 to 1.6006 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %