4-Bromo-1,2-diclorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
A10314.06
A10314.14
A10314.22
A10314.06EA
27.6
EUR
A10314.06
A10314.14
A10314.22
4-Bromo-1,2-diclorobenceno ≥98%
4-Bromo-1,2-diclorobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 18282-59-2
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Flash Point: 87°(188°F)
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 140-142°/30mm
Beilstein Reference: 1635735
MDL No.: MFCD00040849
Formula:
C₆H₃BrCl₂ MW: 225,9 g/mol Pto. Ebullición: 140…142 °C (30 mmHg) Pto. de fusión: 22…25 °C Densidad: 1,781 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040849 Núm. CAS: 18282-59-2 EINECS: 242-160-6 |