1-Bromo-3,5-diclorobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
331900250 331900050
ACRO331900250EA 61.9 EUR
ACRO331900250 ACRO331900050
1-Bromo-3,5-diclorobenceno 98%
1-Bromo-3,5-diclorobenceno
Formula: C₆H₃BrCl₂
Pto. Ebullición: 232 °C
Pto. de fusión: 74…77 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00000584
Núm. CAS: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
GC ≥97.5 %