1-Bromo-3,5-diclorobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dichlorobromobenzene
B25492.06 B25492.14 B25492.22
B25492.06EA 24 EUR
B25492.06 B25492.14 B25492.22
1-Bromo-3,5-diclorobenceno ≥97%
1-Bromo-3,5-diclorobenceno
Purity: 97% CAS No.: 19752-55-7 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Melting Point: 73-77° Boiling Point: 232° MDL No.: MFCD00000584
Formula: C₆H₃BrCl₂
Pto. Ebullición: 232 °C
Pto. de fusión: 73…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000584
Núm. CAS: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7