1-Bromo-3-clorobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromochlorobenzene
154200250 154201000
ACRO154200250EA 31.5 EUR
ACRO154200250 ACRO154201000
1-Bromo-3-clorobenceno 99%
1-Bromo-3-clorobenceno
Formula: C₆H₄BrCl
Pto. Ebullición: 196 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –21,5 °C
Densidad: 1,63 g/cm³
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000568
Núm. CAS: 108-37-2
EINECS: 203-575-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5760 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure