1-Bromo-3-clorobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromochlorobenzene
A14026.22
A14026.36
A14026.22EA
58.9
EUR
A14026.22
A14026.36
1-Bromo-3-clorobenceno ≥99%
1-Bromo-3-clorobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 108-37-2
Molecular Formula: C6H4BrCl
Formula Weight: 191.46
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5770
Odour: Aromatic
Melting Point: -22°
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 1446353
MDL No.: MFCD00000568
Formula:
C₆H₄BrCl Pto. Ebullición: 195…196 °C Pto. de fusión: –22 °C Densidad: 1,630 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000568 Núm. CAS: 108-37-2 EINECS: 203-575-8 |