1-Bromo-4-clorobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromochlorobenzene
106830010 106835000 106830500 106831000
ACRO106830010EA 116 EUR
ACRO106830010 ACRO106835000 ACRO106830500 ACRO106831000
1-Bromo-4-clorobenceno 99%
1-Bromo-4-clorobenceno
Formula: C₆H₄BrCl
MW: 191.45 g/mol
Pto. Ebullición: 196 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 64…67 °C
Densidad: 1.651 g/cm³
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000600
Núm. CAS: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %