1-Bromo-4-clorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A12160.0B A12160.22 A12160.30
A12160.0BEA 127 EUR
A12160.0B A12160.22 A12160.30
1-Bromo-4-clorobenceno ≥98%
1-Bromo-4-clorobenceno
Purity: 98+% CAS No.: 106-39-8 Molecular Formula: C6H4BrCl Formula Weight: 191.46 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Aromatic Boiling Point: 196° Beilstein Reference: 1099014 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00000600
Formula: C₆H₄BrCl
Pto. Ebullición: 196 °C
Pto. de fusión: 63…67 °C
Densidad: 1,651
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000600
Núm. CAS: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III