3-Bromo-5-cloro-2-hidroxibenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
A13449.06
A13449.14
A13449.06EA
53.4
EUR
A13449.06
A13449.14
3-Bromo-5-cloro-2-hidroxibenzaldehído ≥97%
3-Bromo-5-cloro-2-hidroxibenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 19652-32-5
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 2362159
Formula:
C₇H₄BrClO₂ MW: 235.46 g/mol Pto. de fusión: 84…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051690 Núm. CAS: 19652-32-5 |