Ácido 2-bromo-5-clorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10103.14
A10103.03
A10103.06
A10103.14EA
160
EUR
A10103.14
A10103.03
A10103.06
Ácido 2-bromo-5-clorobenzoico ≥98%
Ácido 2-bromo-5-clorobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 21739-93-5
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.46
Odour: Odourless
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 2442261
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013982
Formula:
C₇H₄BrClO₂ Pto. de fusión: 152…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013982 Núm. CAS: 21739-93-5 EINECS: 244-559-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |