Ácido 5-bromo-2-clorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12218.09
A12218.18
A12218.30
A12218.09EA
32.9
EUR
A12218.09
A12218.18
A12218.30
Ácido 5-bromo-2-clorobenzoico ≥98%
Ácido 5-bromo-2-clorobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 21739-92-4
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Odour: Odourless
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 2691432
MDL No.: MFCD00002415
Formula:
C₇H₄BrClO₂ Pto. Ebullición: 316 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 157…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002415 Núm. CAS: 21739-92-4 EINECS: 244-558-5 |